Learn More
Brady™ Cintas de impresora BMP™71
Descripción
Cinta de alta densidad para utilizar con marcador de etiquetas BMP71
- Excelente resistencia a disolventes, alta resistencia al calor y gran resistencia a los arañazos
- Diámetro interior de bobina de cinta: 25,4 mm, lado de tinta fuera
- An x L: 5 cm x 45,7 m
- Color: Negro
Certifications
Aprobación CSA. Con reconocimiento UL.
Compliance
Conformidad con la directiva RoHS
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Etiqueta marcadora BMP™71 |
| Material | Resina |
| Longitud (imperial) | 150 pies |
| Anchura (imperial) | 2 in |
| Longitud (métrico) | 45,7 m |
| Anchura (métrico) | 50,80 mm |
| Diámetro (imperial) | 1 in |
| Diámetro (métrico) | 2,54 cm |
| Descripción | Cinta de transferencia térmica negra serie 6000 sin halógenos para impresora BMP71 |
| Mostrar más |