Learn More
Brady™ Cartuchos para marcador de etiquetas BMP™51/BMP™53:
Código de producto. p-4663353
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Dimensiones (L x An):
1,25 x 0,25 in (An x Al)
13 mm (Diám)
13 mm
22,86 x 22,86 mm
25 x 13 mm
Grosor (imperial):
0.0028 in.
0,0032 in
0,0036 in.
0,0065 in.
0,0065 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) Grosor (imperial) unitSize
12662976 Negro 25 x 13 mm 0.0028 in. cada uno
12622996 Blanco 22,86 x 22,86 mm 0,0036 in. cada uno
15733332 Blanco 1,25 x 0,25 in (An x Al) 0,0032 in cada uno
15591454 Negro 13 mm 0,0065 in cada uno
12724049 Negro 13 mm (Diám) 0,0065 in. cada uno
5 options
Código de producto. 12662976
Marca: Brady™ 143233
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Materiales de cinta y etiquetas en un cartucho
Instale o retire la cinta y el material de la etiqueta en un solo paso. El cartucho de carga superior encaja en su lugar para realizar cambios rápidos. El mecanismo de bloqueo evita que las etiquetas se retraigan al cartucho. Para su uso con impresoras BMP™51, BMP™53. No se decolorarán, mancharán o caerán, por lo que solo es necesario etiquetar los artículos una vez.
Poliéster Freezerbondz™
  • Se pueden aplicar a tubos y viales mate, congelados o a temperatura ambiente sin necesidad de que se solapen
  • Extremadamente finas para colocarlas en centrífugas y gradillas ajustadas
  • Se pueden almacenar en nitrógeno líquido o congeladores y duran en autoclaves y baños de agua caliente
  • Rollo de 180: 3,2 × 0,6 cm (1,25 × 0,25 pulgadas) (An × Al)
  • Rollo de 240: 1,3 × 1,3 cm (0,5 × 1,5 pulgadas) (An × Al)
  • Color: Negro sobre blanco
Paño de nailon
  • Material de tela de nailon con estructura gruesa para un fácil manejo, pero altamente moldeable
  • Se puede utilizar sobre polipropileno en nitrógeno líquido o temperaturas de congelación y dura en autoclaves
  • Tamaño: 1,3cm (0,5 in)
  • Color: Negro sobre Naranja
Vinilo resistente a manipulaciones
  • Material de vinilo blanco con acabado mate y adhesivo permanente
  • Fracturas de material resistente a manipulaciones para mostrar signos de manipulación del producto y evitar la extracción de etiquetas de una sola pieza
  • Tenga cuidado al retirar del revestimiento ya que se trata de un material frágil
  • Se utiliza para placas de clasificación y serie
  • Tamaño: 1,3 × 2,5 cm (An × Al)
  • Color: Negro sobre blanco
Poliéster de alto rendimiento
  • Etiqueta de poliéster con resistencia química moderada
  • Resiste la exposición a xileno a corto plazo, DMSO y etanol
  • Se puede utilizar para la identificación básica de portaobjetos
  • Tamaño: 2,3 × 2,3 cm (An × Al)
  • Color: Negro sobre blanco/semitransparente
Especificaciones
Color Negro
Para utilizar con (equipo) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Material Vinilo
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 13 mm
Altura (imperial) 1 in
Altura (métrico) 2,54 cm
Grosor (imperial) 0.0028 in.
Grosor (métrico) 0,071 mm
Dimensiones (L x An) 25 x 13 mm
Tipo de adhesivo Permanente
Descripción Etiquetas para impresora de etiquetas BMP51
Acabado Blanco mate
Forma Rectángulo
Resistencia a la tracción 6,3 lb./in.
Intervalo de temperatura (imperial) 50 °F
Intervalo de temperatura (métrico) 10 °C
Certificaciones/conformidad RoHS, ASTM D
Para utilizar con (aplicación) Placas de series y de clasificación que requieren un alto rendimiento y resistencia a las alteraciones manipulación del producto
Cantidad 1 unidad