Learn More
Brady™ Cartuchos para marcador de etiquetas BMP™51/BMP™53:
Código de producto. 12724049
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Dimensiones (L x An):
1,25 x 0,25 in (An x Al)
13 mm (Diám)
13 mm
22,86 x 22,86 mm
25 x 13 mm
Grosor (imperial):
0.0028 in.
0,0032 in
0,0036 in.
0,0065 in.
0,0065 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) Grosor (imperial) unitSize
12724049 Negro 13 mm (Diám) 0,0065 in. cada uno
12662976 Negro 25 x 13 mm 0.0028 in. cada uno
12622996 Blanco 22,86 x 22,86 mm 0,0036 in. cada uno
15733332 Blanco 1,25 x 0,25 in (An x Al) 0,0032 in cada uno
15591454 Negro 13 mm 0,0065 in cada uno
5 options
Código de producto. 12724049
Marca: Brady™ 143347
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Materiales de cinta y etiquetas en un cartucho
  • El material de tejido de nailon con revestimiento de poliamida de color blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica
  • Se recomienda para su uso en interiores
  • Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
  • Los cartuchos todo en uno incluyen suministro de etiquetas y cinta de la serie R4300
Especificaciones
Color Negro
Para utilizar con (equipo) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Material Paño de nailon
Grosor (imperial) 0,0065 in.
Grosor (métrico) 0,165 mm
Diámetro (imperial) 0,5 in
Diámetro (métrico) 13 mm
Dimensiones (L x An) 13 mm (Diám)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 0,5 in. de diámetro
Tipo de adhesivo Permanente
Esterilidad No estéril
Descripción Etiquetas para Labelmaker BMP51/53
Acabado Blanco mate
Forma Redondo
Resistencia a la tracción 80 lb./in.
Intervalo de temperatura (imperial) De -40 a 194 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +90 °C
Certificaciones/conformidad UL, CSA, DIN VDE 0472 Parte 815, ASTM D
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de etiquetado general y marcado de cables
Cantidad 1 unidad