Learn More
Brady™ BMP™21 Label Printer
Código de producto. 12882639
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. unitSize
12882639 cada uno
1 options
Código de producto. 12882639
Marca: Brady™ 110889
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Simple to operate and quick to print
The BMP-21 thermal transfer label printer creates clear, legible, industrial-strength labels that will stay attached for years, even in the harshest environments.
BMP-21 Label Printer
  • One-handed operation to enhance work efficiencies
  • Large display with backlight for easy reading
  • Dual cutter buttons cut and hold printed labels until you need them
  • Automated serialization, barcoding and 80 symbols for multiple applications
  • Terminal block and patch panel functions for accurate label formatting
  • Self-laminating labels and PermaSleeve™ heat shrink sleeves added to material optional
Especificaciones
Tipo de producto Label Printer
Tipo de pantalla LED
Longitud (imperial) 21 ft.
Anchura (imperial) 11.2 in.
Longitud (métrico) 6.4 m
Altura (imperial) 8.5 in.
Altura (métrico) 21.59 cm
Incluye BMP™21 printer, M21 750 499 label cartridge and quick start guide
Resolución 203 ppp
Peso (imperial) 1.66 lb.
Peso (métrico) 0.75 kg
Certificaciones/conformidad UL, CSA
Para utilizar con (aplicación) Barcode labeling, Circuit board labeling, Data communications labeling, Facility, safety and maintenance identification, General and industrial labeling, Healthcare identification, Lean/5S labeling, Panel identification, Wire and cable marking
Cantidad 1 Ea.
Garantía 12 Months
Detalles de la fuente de alimentación 6 AA's, AC power