Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas BMP™21 LAB
Descripción
Includes
Impresora BMP21 LAB, cartucho de etiquetas M21-750-7425, maletín rígido y guía de inicio rápido
Diseñado específicamente para su uso en autoclaves, nitrógeno líquido, congeladores, baños de agua; no se ven afectados por los productos químicos de laboratorio
- Imprime una identificación con una anchura entre 6,25 y 19,05 mm (0,25 y 0,75 pulgadas) para maximizar la cantidad de datos
- La función de etiquetado de viales corta automáticamente la cinta de acuerdo con el tamaño del vial
- Símbolos griegos y marcas de fecha y hora para un mejor seguimiento de las muestras
- Serialización automatizada y código de barras integrados
- Teclado ABC, biblioteca de gráficos, teclas de configuración de etiqueta y funciones de menú para la creación rápida de etiquetas
- Batería recargable de iones de litio
- Tecnología Smart Cell para la configuración automática de las etiquetas
- También disponible como kit (BMP21-LAB-KIT1) que incluye el adaptador de CA
- Los amortiguadores de caucho moldeados proporcionan protección contra caídas
- Agarres para facilitar la manipulación
- Cortador y recogedor de etiquetas para contener la etiqueta tras el corte
- Capacidad de impresión con un solo color
- Pantalla LCD de tres líneas para una visibilidad clara
- Longitud máxima del rollo: 6,4 m
- Azul/gris
- L x An x Al: 9,63 x 4,94 x 2,6 pulg (24,46 x 12,5 x 6,6cm)
Aplicaciones:
Identificación de laboratorio, etiquetado de comunicaciones de datos, etiquetado industrial y general, identificación de paneles, marcado de cables, identificación de seguridad y mantenimiento en instalaciones, etiquetado de código de barras, etiquetado de placas de circuito, identificación sanitaria, etiquetado Lean/5S.
Compliance
BMP21-LAB: Conformidad con la directiva RoHS y WEEE, así como con el reglamento sobre sustancias peligrosas REACH de la UE
KIT BMP21-LAB1: Conformidad con la directiva RoHS y WEEE.
Garantía
Dos años.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Impresora de etiquetas BMP21 LAB |
| Color | Gris |
| Tipo de pantalla | Pantalla LCD monocolor |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Longitud (métrico) | 235 mm |
| Anchura (métrico) | 125 mm |
| Altura (métrico) | 235 mm |
| Fondo (métrico) | 50 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 24,46 x 12,5 x 6,6 cm (9,63 x 4,94 x 2,60 in.) |
| Capacidad de color | monocromo/a |
| Mostrar más |