Learn More
Brady™ BMP™ 21 ID Pal™ Label Cartridges: Self Laminating Vinyl
Descripción
- Sticks well to both smooth and textured surfaces.
- Allows you to label cables and wires with a simple wrapping function.
- Provides excellent smudge resistant text.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | UL |
| Descripción | Self-laminating Vinyl tape for M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB |
| Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
| Color | White, Black, Translucent |
| Acabado | Mate |
| Formato | Cartridge (Label) |
| Material | Vinyl |
| Tipo de producto | Label |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |