Learn More
Brady™ Cinta de impresión de calidad industrial BBP33
Código de producto. 15120153
Change view
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
15120153 Negro cada uno
1 options
Código de producto. 15120153
Marca: Brady™ 143119
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las cintas de impresión de calidad industrial BBP33 son cintas de impresión de soltar y clic que permiten realizar cambios en el suministro de cinta en 5 segundos.& Sin calibración, sin rosca, sin producir desperdicio, sin problemas y la tinta siempre toma la dirección correcta.
  • Cinta de un color para imprimir un solo color en una etiqueta
  • Las cintas de la serie R6200 ofrecen una resistencia superior a los arañazos, las manchas, el calor y los productos químicos cuando se imprimen en el material de etiqueta adecuado de Brady™
  • Recomendadas para que se impriman en rollos de etiquetas semimate, lisas o satinadas, como la tela de vinilo reposicionable B-498 y el poliéster metalizado B-486
  • Los cartuchos autónomos de la serie B30 caen directamente en la impresora con un solo “clic”
Especificaciones
Tipo de producto Cinta de impresora
Color Negro
Para utilizar con (equipo) BBP30 Label Printer, BBP31 Sign and Label Printer, BBP33 Label Printer, BBP35 Multi-Color Sign and Label Printer, BBP37 Color and Cut Sign and Label Printer, BradyPrinter i3300 Industrial Label Printer, Portable Thermal Transfer Printer
Material Resina
Print Technology Thermal Transfer
Longitud (imperial) 200 pies
Anchura (imperial) 4,33 in.
Longitud (métrico) 60,96 m
Anchura (métrico) 110 mm
Altura (imperial) 3,25 in.
Altura (métrico) 8,25 cm
Grosor (imperial) 0.00018 in.
Grosor (métrico) 4,5μ
Dimensiones (L x An) 60 m x 110 mm
Esterilidad No estéril
Descripción Cinta de impresión resistente negra para impresoras BBP3x
Modelo B30-R6200
Intervalo de temperatura (imperial) 41°F to 95°F
Intervalo de temperatura (métrico) 5°C to 35°C
Certificaciones/conformidad RoHS 2005/618/CE MCV
Cantidad 1 unidad
Alternate Part Number B30-R6200