Learn More
Brady™ Etiquetas con encabezado de señal de ADVERTENCIA BBP™ en blanco precortadas y preimpresas
Código de producto. p-4164054
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
4 x 6 pulg.
57 x 75 mm
Cantidad:
175/Paq.
300/Paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad unitSize
11727254 4 x 6 pulg. 175/Paq. cada uno
11727324 57 x 75 mm 300/Paq. cada uno
2 options
Código de producto. 11727254
Marca: Brady™ 142186
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
BBP™ WARNING Pre-Printed Pre-Cut Blank Sign Headers are durable, low-shrink vinyl with ultra-aggressive adhesive that is ideal for labeling pipes, equipment, shelves and nearly any other industrial surface.
  • Los encabezados preimpresos hacen que las señales de encabezado sean multicolores usando una única impresión en negro.
  • Material con un alto nivel de flexibilidad con adhesivo permanente de alta adherencia para superficies ásperas, muy texturizadas, sucias y de entornos difíciles, incluidos exteriores—
  • Se adapta y adhiere a superficies «difíciles» como bloques de escoria pintados, madera pintada, plástico texturizado, tuberías con camisa de papel y cajas moldeadas por soplado""
  • Resistente a la exposición a productos químicos, grasas y aceites, pulverización de sal, limpiadores y detergentes y a la suciedad industrial general
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145
Alternate Part Number B30-25-595-ANSIWA
Acabado Satinado
Para utilizar con (equipo) Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37
Material Vinilo
Cantidad 175/Paq.
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Descripción Encabezados de señal en blanco precortados preimpresos para impresoras BBP3x
Para utilizar con (aplicación) Marcadores de tuberías, cinta de flechas, marcas de almacén, paneles de advertencia, señales de seguridad, arcos eléctricos y etiquetas visuales para el espacio de trabajo.
Altura (imperial) 4 pulg
Altura (métrico) 152 mm
Temperatura máx. (imperial) 180 °F
Temperatura mín. (imperial) -40 °F
Grosor 0,004 in
Anchura (imperial) 6 pulg
Anchura (métrico) 152,4 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 82 °C
Intervalo de temperatura (imperial) De -40 °F a 180 °F
Idiomas Inglés
Dimensiones (L x An) 4 x 6 pulg.
Texto mostrado Advertencia
Tipo de producto Cinta de interior/exterior
Color Negro sobre Naranja