Learn More
Brady™ Cinta de impresión de alta resistencia BBP™
Código de producto. 11796475
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Magenta
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Para utilizar con (aplicación):
Resistencia a disolventes y arañazos
Resistencia a disolventes y arañazos; diseñado para imprimir amarillo sobre blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Para utilizar con (aplicación) unitSize
11796475 Negro Resistencia a disolventes y arañazos; diseñado para imprimir amarillo sobre blanco cada uno
11736475 Azul Resistencia a disolventes y arañazos cada uno
11726475 Negro Resistencia a disolventes y arañazos cada uno
11746475 Verde Resistencia a disolventes y arañazos cada uno
11756475 Magenta Resistencia a disolventes y arañazos cada uno
11766475 Naranja Resistencia a disolventes y arañazos cada uno
11776475 Rojo Resistencia a disolventes y arañazos cada uno
11786475 Blanco Resistencia a disolventes y arañazos cada uno
8 options
Código de producto. 11796475
Marca: Brady™ 118091
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las cintas de impresión de soltar y clic de la serie B30 con alta resistencia BBP™ permiten realizar cambios en el suministro de cinta en 5 segundos. Sin calibración, sin rosca, sin producir desperdicio, sin problemas y la tinta siempre toma la dirección correcta.
  • Cinta de un color para imprimir un solo color en una etiqueta.
  • Cintas de impresión de “soltar y clic” para cambios de suministros rápidos y sencillos. La formulación de resina sin halógenos de la serie R6000 ofrece una excelente resistencia a los disolventes, los arañazos y el calor.
  • Las cintas de la serie R4300 ofrecen una fuerte resistencia medioambiental contra las manchas y los productos químicos.
  • La formulación de resina de la serie R4400 ofrece una excelente resistencia a disolventes, arañazos y altas temperaturas cuando se imprime en el material de etiqueta adecuado.
  • Las cintas de la serie R10000 se basan en una formulación de resina que ofrece una imagen de alto rendimiento con una fuerte resistencia a los disolventes y a los arañazos.
Especificaciones
Tipo de producto Cinta de impresora
Color Negro
Para utilizar con (equipo) BBP30 Label Printer, BBP31 Sign and Label Printer, BBP33 Label Printer, BBP35 Multi-Color Sign and Label Printer, BBP37 Color and Cut Sign and Label Printer, BradyPrinter i3300 Industrial Label Printer
Material Resina
Print Technology Thermal Transfer
Longitud (imperial) 200 pies
Anchura (imperial) 4,3 in
Longitud (métrico) 60,96 m
Anchura (métrico) 110 mm
Dimensiones (L x An) 60 m x 110 mm
Esterilidad No estéril
Descripción Cinta de impresión amarilla de alta resistencia para impresoras BBP3x
Formato Cinta
Modelo B30-R10000
Peso (imperial) 0.5 lb.
Peso (métrico) 0,22 kg
Para utilizar con (aplicación) Resistencia a disolventes y arañazos; diseñado para imprimir amarillo sobre blanco
Cantidad 1 unidad
Alternate Part Number B30-R10000-YL