Learn More
Brady™ Cinta de impresión de alta resistencia BBP™
Descripción
- Cinta de un color para imprimir un solo color en una etiqueta.
- Cintas de impresión de “soltar y clic” para cambios de suministros rápidos y sencillos. La formulación de resina sin halógenos de la serie R6000 ofrece una excelente resistencia a los disolventes, los arañazos y el calor.
- Las cintas de la serie R4300 ofrecen una fuerte resistencia medioambiental contra las manchas y los productos químicos.
- La formulación de resina de la serie R4400 ofrece una excelente resistencia a disolventes, arañazos y altas temperaturas cuando se imprime en el material de etiqueta adecuado.
- Las cintas de la serie R10000 se basan en una formulación de resina que ofrece una imagen de alto rendimiento con una fuerte resistencia a los disolventes y a los arañazos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cinta de impresora |
| Color | Rojo |
| Para utilizar con (equipo) | BBP30 Label Printer, BBP31 Sign and Label Printer, BBP33 Label Printer, BBP35 Multi-Color Sign and Label Printer, BBP37 Color and Cut Sign and Label Printer, BradyPrinter i3300 Industrial Label Printer |
| Material | Resina |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Longitud (imperial) | 200 pies |
| Anchura (imperial) | 4,3 in |
| Longitud (métrico) | 60,96 m |
| Anchura (métrico) | 110 mm |
| Dimensiones (L x An) | 60 m x 110 mm |
| Mostrar más |