Learn More
Brady™ Etiquetas con encabezados de señal BBP™ en blanco precortadas
Código de producto. 11777254
Change view
Click to view available options
Altura (imperial):
2,25 in
4 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (imperial) unitSize
11777254 4 in cada uno
11787324 2,25 in cada uno
2 options
Código de producto. 11777254
Marca: Brady™ 142198
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los encabezados de señal en blanco precortados amarillos BBP™ están fabricados con vinilo duradero termorretráctil con adhesivo ultra-agresivo que es ideal para el etiquetado de tuberías, equipos, estantes y prácticamente cualquier otra superficie industrial.
  • Material con un alto nivel de flexibilidad con adhesivo permanente de alta adherencia para superficies ásperas, muy texturizadas, sucias y de entornos difíciles, incluidos exteriores—
  • Se adapta y adhiere a superficies difíciles como bloques de escoria pintados, madera pintada, plástico texturizado, tuberías con camisa de papel y cajas moldeadas por soplado
  • Resistente a la exposición a productos químicos, grasas y aceites, pulverización de sal, limpiadores y detergentes y a la suciedad industrial general
  • Durabilidad en exteriores media de 8 a 10 años en temperaturas de - 40 °C a 82 °C (- 40 °F a 180 °F); se puede aplicar a una temperatura mínima de - 18 °C (0 °F)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145
Descripción Etiquetas de vinilo para exteriores para impresoras BBP3x
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Amarillo
Acabado Satinado
Formato Cinta
Material Vinilo
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Marcadores de tuberías, cinta de flechas, marcas de almacén, paneles de advertencia, señales de seguridad, arcos eléctricos y etiquetas visuales para el espacio de trabajo
Para utilizar con (equipo) Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37
Satinado 50 unidades Gardner
Etiquetas por fila 1
Vida útil De 8 a 10 años
Cantidad 175/paq.
Tipo de software Estación de trabajo Brady, LabelMark, MarkWare
Intervalo de temperatura (imperial) De -40 a 179,6 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +82 °C
Grosor (imperial) 0,004 in
Grosor (métrico) 0,102 mm
Repetición vertical (métrico) 158,80 mm
Dimensions (LxW) 4 x 6 in
Anchura (imperial) 6 in
Anchura (métrico) 152,4 mm
Altura (imperial) 4 in
Altura (métrico) 101,60 mm
Alternate Part Number B30-25-595-BLNKYL