Learn More
Brady™ Etiquetas con encabezados de señal BBP™ en blanco precortadas
Descripción
- Material con un alto nivel de flexibilidad con adhesivo permanente de alta adherencia para superficies ásperas, muy texturizadas, sucias y de entornos difíciles, incluidos exteriores—
- Se adapta y adhiere a superficies «difíciles» como bloques de escoria pintados, madera pintada, plástico texturizado, tuberías con camisa de papel y cajas moldeadas por soplado""
- Resistente a la exposición a productos químicos, grasas y aceites, pulverización de sal, limpiadores y detergentes y a la suciedad industrial general
- Durabilidad en exteriores media de 8 a 10 años en temperaturas de - 40 °C a 82 °C (- 40 °F a 180 °F); se puede aplicar a una temperatura mínima de - 18 °C (0 °F)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145 |
| Descripción | Etiquetas de vinilo para exteriores para impresoras BBP3x |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Color | Blanco |
| Acabado | Satinado |
| Material | Vinilo |
| Tipo de producto | Etiqueta en blanco precortada |
| Para utilizar con (aplicación) | Marcadores de tuberías, cinta de flechas, marcas de almacén, paneles de advertencia, señales de seguridad, arcos eléctricos y etiquetas visuales para el espacio de trabajo. |
| Para utilizar con (equipo) | Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 |
| Cantidad | 300/Paq. |
| Show More |