Learn More
Brady™ Etiquetas con encabezados de señal BBP™ en blanco precortadas
Código de producto. 11767324
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
2,9 x 7,2 cm (Al x An)
4 x 6 in
5,7 x 7,6 cm (Al x An)
5,7 x 9,8 cm (Al x An)
Cantidad:
175/Paq.
250/Paq.
300/Paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensions (LxW) Cantidad unitSize
11767324 5,7 x 7,6 cm (Al x An) 300/Paq. cada uno
11777324 2,9 x 7,2 cm (Al x An) 300/Paq. cada uno
11767254 4 x 6 in 175/Paq. cada uno
11737304 5,7 x 9,8 cm (Al x An) 250/Paq. cada uno
4 options
Código de producto. 11767324
Marca: Brady™ 142195
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los encabezados de señal en blanco precortados BBP™ están fabricados con vinilo duradero termorretráctil con adhesivo ultra-agresivo que es ideal para el etiquetado de tuberías, equipos, estantes y prácticamente cualquier otra superficie industrial.
  • Material con un alto nivel de flexibilidad con adhesivo permanente de alta adherencia para superficies ásperas, muy texturizadas, sucias y de entornos difíciles, incluidos exteriores—
  • Se adapta y adhiere a superficies «difíciles» como bloques de escoria pintados, madera pintada, plástico texturizado, tuberías con camisa de papel y cajas moldeadas por soplado""
  • Resistente a la exposición a productos químicos, grasas y aceites, pulverización de sal, limpiadores y detergentes y a la suciedad industrial general
  • Durabilidad en exteriores media de 8 a 10 años en temperaturas de - 40 °C a 82 °C (- 40 °F a 180 °F); se puede aplicar a una temperatura mínima de - 18 °C (0 °F)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145
Descripción Etiquetas de vinilo para exteriores para impresoras BBP3x
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Blanco
Acabado Satinado
Material Vinilo
Tipo de producto Etiqueta en blanco precortada
Para utilizar con (aplicación) Marcadores de tuberías, cinta de flechas, marcas de almacén, paneles de advertencia, señales de seguridad, arcos eléctricos y etiquetas visuales para el espacio de trabajo.
Para utilizar con (equipo) Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37
Cantidad 300/Paq.
Intervalo de temperatura (imperial) De -40° a +180 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +82 °C
Grosor (imperial) 0,004 in
Dimensions (LxW) 5,7 x 7,6 cm (Al x An)
Anchura (imperial) 3 in
Anchura (métrico) 76,2 mm
Altura (imperial) 2,25 in
Altura (métrico) 75 mm
Alternate Part Number B30-241-595-BLNKWT