Learn More
Brady™ Etiquetas a granel para impresoras BMP71 de vinilo autolaminado B-427
Código de producto. 11791755
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
38,10 x 25,40 mm
63,50 x 25,40 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
11791755 63,50 x 25,40 mm cada uno
11781805 38,10 x 25,40 mm cada uno
2 options
Código de producto. 11791755
Marca: Brady™ 114873
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Etiqueta blanca/translúcida para marcado de cables y alambres
  • Cuenta con un área de impresión de color blanco con una “cola” transparente que envuelve el marcador
  • Resistente a la abrasión, los disolventes, el agua, el aceite y la suciedad
Aplicaciones:
Etiquetas para cables, asistencia sanitaria, laboratorio, sistema eléctrico y comunicaciones de datos
Certifications
Listada por UL
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con homologación UL según el estándar de marcado y etiquetado UL969 cuando se imprime con las cintas de la serie R4300 y R6200 Brady. Consulte los archivos MH17154 de UL para obtener información más específica. Los clientes de Brady deben especificar en el momento de la compra si necesitan etiquetas B-427 con homologación UL. Brady
Descripción Etiquetas a granel para impresora de etiquetas BMP71
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Blanco, Translúcido
Acabado Mate
Material Vinilo autolaminado (B-427)
Tipo de producto Etiquetas a granel
Para utilizar con (aplicación) Cables de comunicaciones, identificación de laboratorio, capilares, identificación de voz y datos
Para utilizar con (equipo) Impresora BMP™71
Etiquetas por fila 1
Cantidad 1000/rollo
Forma Rectángulo
Tamaño (imperial) 1 x 2,5 pulg
Tamaño (métrico) 25,4 x 25,4 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +70 °C
Grosor (métrico) 0,102 mm
Repetición vertical (métrico) 66,68 mm
Calibre de alambre De 3 a 0000 AWG
Dimensions (LxW) 63,50 x 25,40 mm
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,4 mm
Altura (imperial) 2,5 in
Altura (métrico) 63,5 mm
Altura del área de impresión (métrico) 19,05 mm