Learn More
Brady™ Etiquetas para impresora BMP71 de vinilo autolaminado B-427
Descripción
- Suministrado en un formato autolaminado con una zona imprimible blanca y un área de sobrelaminado translúcido para proteger el texto
- El adhesivo acrílico permanente y duradero tiene una extraordinaria resistencia a agua y aceite
- Conforme a RoHS 2005/618/CE corrección de valores de concentración máxima de la directiva de RoHS 2002/95/CE, con aprobación de la UL
- Temperatura de servicio de - 40 °C a 70 °C (de - 40 °F a 158 °F)
Certifications
Listada por UL
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con reconocimiento UL según el estándar de marcado y etiquetado UL969 cuando se imprime con las cintas de la serie R4300 y R6200 Brady. Consulte los archivos MH17154 de UL para obtener información más específica. Los clientes de Brady deben especificar en el momento de la compra si necesitan etiquetas B-427 con reconocimiento UL. Brady vende |
| Descripción | Etiquetas para impresora de etiquetas BMP71 |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Color | Transparente/blanco |
| Acabado | Mate |
| Material | Vinilo |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora de etiquetas BMP™71 |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Cantidad | 500/Paq. |
| Mostrar más |