Learn More
Brady™ Cintas de suelo antideslizante
Código de producto. p-6564246
Change view
Click to view available options
Color:
Negro
Anchura (imperial):
2 in
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Color Anchura (imperial) unitSize
10366574 Negro 2 in 1 rollo
1 options
Código de producto. 10366574
Marca: Brady™ 078190
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso en interiores o exteriores y para el marcado del suelo
  • Fabricada con cinta resistente de poliéster reforzada con adhesivo B-916
  • Recubierta con miles de granos de óxido de aluminio resistente
  • Se unen de manera permanente a suelos limpio y secos y resisten la grasa y el aceite
Especificaciones
Alternate Part Number ANTISKID TAPE BLACK 50MMX18.3M
Descripción Cinta antideslizante montada en rollo: negra
Para utilizar con (aplicación) Necesidades de marcado de suelo
Longitud (imperial) 60 ft
Longitud (métrico) 18,2 m
Cantidad de embalaje 1 unidad
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +70 °C
Grosor 0,66 mm
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 5,08 cm
Tipo de adhesivo Acrílico sensible a la presión permanente
Color Negro
Material Poliéster recubierto de arenilla B-916
Tipo Cinta de suelo antideslizante