Learn More
Brady™ Accesorios para impresoras de etiquetas BMP71
Código de producto. 12880009
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Maletín blando
Maletín rígido
Paquete de baterías recargables
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
12880009 Maletín blando cada uno
11899514 Maletín rígido cada uno
11554094 Paquete de baterías recargables cada uno
3 options
Código de producto. 12880009
Marca: Brady™ 114882
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Funda para impresora, cargador rápido y batería para impresora para su uso con impresoras de etiquetas BMP-71 (la impresora se vende por separado).
  • Accesorios para su uso con la impresora de etiquetas BMP™71 de Brady™
  • Funda para impresora diseñada para proteger la impresora de impactos y polvo al mismo tiempo que permite una movilidad sencilla.
  • La batería de la impresora ofrece una larga duración de la batería: imprime hasta 3900 etiquetas de 25,4 x 50,8 mm (1 x 2 pulg.) por carga, permite el funcionamiento inalámbrico de la impresora para que pueda imprimir etiquetas donde las necesite y cuando las necesite.
  • Cargador rápido BMP™71; carga la batería en una hora.
Especificaciones
Tipo de producto Maletín blando
Color Negro
Para utilizar con (equipo) Impresora de etiquetas BMP™71
Esterilidad No estéril
Descripción Maletín de transporte blando
Cantidad 1 unidad