Learn More
Brady™ Accesorios para impresoras de etiquetas BMP™51 y BMP™53
Descripción
- Accesorios de impresora BMP™51 y BMP™53
- Las fundas para impresora diseñadas para su uso con impresoras de etiquetas BMP™51 y BMP™53 de Brady™ protegen su impresora frente a impactos y polvo al mismo tiempo que permiten una movilidad sencilla
- El accesorio magnético de la impresora permite que la impresora se fije a la puerta del panel o la superficie metálica para obtener un funcionamiento o almacenamiento sin manos
- Se acopla a la parte posterior de la impresora con tornillos para garantizar la estabilidad
- La bandeja de la batería de la impresora admite 8 pilas AA
- El usuario puede cargar previamente las pilas en la bandeja de repuesto para realizar un cambio rápido en el campo
- La bandeja de la batería encaja en su lugar en el compartimento de las pilas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Maletín rígido |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer |
| Esterilidad | No estéril |
| Descripción | Maletín de transporte rígido de la serie BMP50 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Alternate Part Number | M50-HC |