missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Brachyury Monoclonal Antibody (07), Invitrogen™

Código de producto. 17789823
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17789823 50 μL 50 microlitros
17769603 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17789823

Marca: Invitrogen™ MA543480

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Specificity: Human Brachyury/TBXT

The protein encoded by this gene is an embryonic nuclear transcription factor that binds to a specific DNA element, the palindromic T-site. It binds through a region in its N-terminus, called the T-box, and effects transcription of genes required for mesoderm formation and differentiation. The protein is localized to notochord-derived cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Brachyury
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 07
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica TBXT
N.º de referencia del gen O15178
Alias de gen Bra; brachyury; brachyury homolog; brachyury protein; brachyury-like 2; brachyury-like 3; cou; D17Mit170; Low; low ratio; Lr; me75; Protein T; RP11-459F1.1; SAVA; T; T brachyury homolog; T brachyury transcription factor; T, brachyury homolog; T1; T-box transcription factor T; TBXT; TFT; Tl2; Tl3
Símbolos de los genes TBXT
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human Brachyury/TBXT.
Método de purificación Protein A
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6862
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.