missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BQ-788, MedChemExpress

Código de producto. 16411569
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16411569 1 mg 1 miligramo
16489437 5 mg 5 miligramos
16456908 10 mg 10 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16411569

Marca: Medchem Express HY15894A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress BQ-788 is a potent, selective ETB receptor antagonist with IC50 of 1.2 nM for inhibition of ET-1 binding to human Girardi heart cells, poorly inhibiting the binding to ETA receptors in human neuroblastoma cell line SK-N-MC cells with IC50 of 1300 nM.

BQ-788 is a potent, selective ETB receptor antagonist with IC50 of 1.2 nM for inhibition of ET-1 binding to human Girardi heart cells, poorly inhibiting the binding to ETA receptors in human neuroblastoma cell line SK-N-MC cells with IC50 of 1300 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material BQ-788
CAS 173326-37-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C34H51N5O7
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : 170 mg/mL (264.88 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CCCC[C@H](C(O)=O)NC([C@@H](CC1=CN(C(OC)=O)C2=CC=CC=C12)NC([C@H](CC(C)(C)C)NC(N3[C@H](C)CCC[C@@H]3C)=O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 641.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 641.8
Porcentaje de pureza 98.28%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.