Learn More
Thermo Scientific Chemicals BQ-123
Código de producto. 15497419
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mg
1 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
15497419 1 mg 1 miligramo
15487419 0,5 mg 0.50 miligramo
2 options
Código de producto. 15497419
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66169.M^
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Para aplicaciones de biología molecular y celular
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Método de purificación HPLC
Contenido y almacenamiento -30°C to -10°C
Formato Solid
Peso molecular 610.70
Tipo de producto BQ-123
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO - research use only
Secuencia c(D-Trp-D-Asp-Pro-D-Val-Leu)