Learn More
Trajan™ Columnas capilares BPX5 para GC
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
6 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,15 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Sangrado muy bajo
- Alta temperatura
- No polar
- Ideal para GCMS
- Se puede utilizar para pesticidas, herbicidas, hidrocarburos, aminas y fenoles
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 370 °C |
| Tipo de funcionalidad/interacción | Enlace pi con los grupos aromáticos de fenilo |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Fase estacionaria | 5 % de fenilpolisilfenilenosiloxano |
| Tipo USP | G27, G36, G41 |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de ultratrazas, Análisis de pesticidas y herbicidas, Hidrocarburos, Análisis de disolventes, Fenoles, Aminas, GC/MS |
| Intervalo de temperatura | De - 40 °C a + 360/370 °C |
| Grosor de película | 0,5 μm |
| Longitud (métrico) | 25 m |
| Material de embalaje | BPX5 |
| Mostrar más |