Learn More
Trajan™ Columnas capilares BPX5 para GC
Código de producto. 10268810
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
6 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,15 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10268810 25 m 0,22 mm 0,25 μm cada uno
15218653 6 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10567342 12 m 0,22 mm 0,25 μm cada uno
10442341 25 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10519452 12 m 0,53 mm 0,25 μm cada uno
12684945 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
16662612 60 m 0,32 mm 1 μm cada uno
16642612 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
16622612 25 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10320941 50 m 0,22 mm 0,25 μm cada uno
10269190 25 m 0,53 mm 0,25 μm cada uno
15124079 30 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10430081 25 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10451031 25 m 0,15 mm 0,25 μm cada uno
10791412 30 m 0,22 mm 0,25 μm cada uno
10208670 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10567532 12 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10025450 12 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10300711 12 m 0,32 mm 1 μm cada uno
15288643 15 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10616021 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10177200 15 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
12905561 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10762562 50 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
15298643 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10661813 10 m 0,1 mm 0,1 μm cada uno
10055400 50 m 0,32 mm 1 μm cada uno
15248643 30 m 0,15 mm 0,15 μm cada uno
15238643 30 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
15228663 15 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
30 options
Código de producto. 10268810
Marca: Trajan™ 054113
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MS premium, fase de bajo sangrado diseñada para ofrecer robustez y adecuada para una gran variedad de aplicaciones
  • Sangrado muy bajo
  • Alta temperatura
  • No polar
  • Ideal para GCMS
  • Se puede utilizar para pesticidas, herbicidas, hidrocarburos, aminas y fenoles
Especificaciones
Temperatura máxima 370 °C
Diámetro interior (métrico) 0,22 mm
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 25 m