Learn More
SGE™ Columna capilar BPX5
Descripción
Columnas de sangrado ultrabajo de alto rendimiento
- no polar; rango de temperatura ampliado
- Compuesta de (5 %)-fenil y (equiv.) polisilenileno-siloxano
- Las columnas con un diámetro interior de 0,25 mm son adecuadas para los métodos de la EPA de EE. UU. 604, 606, 610, 611, 625, 1625, 8040B, 8060, 8090 8100, 8250 y 8270B
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Fase estacionaria | 5 % fenilo/95 % dimetilpolisiloxano |
| Para utilizar con (aplicación) | Hidrocarburos, Análisis de disolventes, Fenoles, Aminas, Análisis de pesticidas, Análisis de herbicidas |
| Tamaño de partículas | 0,5 μm |
| Intervalo de temperatura | De - 60 °C a + 320/340 °C |
| Grosor de película | 0,5 μm |
| Longitud (métrico) | 25 m |
| Polaridad | No polar |