missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ BPIFB6 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15798051
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15798051 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15798051

Marca: Invitrogen™ PA560220

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: NLKVQYSVHE NQLQMATSLD RLLSLSRKSS SIGNFNEREL TGFITSYLEE AYIPVVNDVL QVGLPLPDFL AMNYNLAELD IVENALMLDL KL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 72%, Rat - 74%.

The function of this protein remains unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BPIFB6
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica BPIFB6
N.º de referencia del gen Q8NFQ5
Alias de gen Bactericidal/permeability-increasing protein-like 3; BPI fold containing family B member 6; BPI fold containing family B, member 6; BPI fold-containing family B member 6; Bpifb6; Bpil3; Gm119; LPLUNC6
Símbolos de los genes BPIFB6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human BPIFB6. Recombinant protein control fragment (Product #RP-99875).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 128859
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.