Learn More
SGE™ Columna capilar para GC BP5
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Beskrivelse
- Sangrado bajo
- No polar
- Escala de temperatura: De -60 ° a +320/340 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Longitud (imperial) | 98 pies |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Fase estacionaria | 5 % fenilo/95 % dimetilpolisiloxano |
| Para utilizar con (aplicación) | GC, Análisis de pesticidas, Análisis de herbicidas, Drogas, Análisis de hidrocarburos |
| Tamaño de partículas | 0,25 μm |
| Intervalo de temperatura | De - 60 °C a + 320/340 °C |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Material | 5 % fenilo y 95 % dimetilpolisiloxano |
| Polaridad | No polar |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion