Learn More
Trajan™ BP1 GC Capillary Columns
Suitable for analysis of hydrocarbons, aromatics, pesticides, phenol, herbicides, and amines. Trajan Scientific and Medical™ BP1 CG Capillary Columns are constructed of 100% Dimethyl Polysiloxane.
Marca: Trajan™ 054045
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Adecuadas para el análisis de hidrocarburos, aromáticos, pesticidas, fenol, herbicidas y aminas.Las columnas capilares para GC Trajan Scientific and Medical™ BP1 están fabricadas con un 100 % de dimetilpolisiloxano.
- Método de entrecruzamiento de dimetil y polisiloxano clásico
- Sangrado bajo
- No polar
- Ideal para el análisis de hidrocarburos, aromáticos, pesticidas y aminas
Especificaciones
0,25 mm | |
BP1 Forte™ | |
De -60 °C a +360 °C | |
60 mm |
Columna capilar BP1 para GC | |
360 °C | |
0,25 mm | |
1 unidad |