Learn More
Trajan™ Columnas capilares BP1 para GC
Código de producto. 12796557
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
12 m
12 mm
25 m
30 m
50 m
60 m
60 mm
Diámetro interior (métrico):
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
3 μm
5 μm
0,25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
12796557 30 m 0,53 mm 3 μm cada uno
10422171 25 m 0,15 mm 1 μm cada uno
10107540 25 m 0,32 mm 1 μm cada uno
16682602 12 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
16692602 50 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
12965531 50 m 0,53 mm 5 μm cada uno
12653016 12 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10045400 25 m 0,22 mm 0,25 μm cada uno
10229050 50 m 0,22 mm 0,25 μm cada uno
16672602 60 m 0,22 mm 0,25 μm cada uno
15238633 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10310371 25 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
15268633 60 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10441031 25 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
15278633 30 m 0,32 mm 3 μm cada uno
15298633 60 m 0,32 mm 5 μm cada uno
10762372 12 m 0,53 mm 1 μm cada uno
16602612 25 m 0,53 mm 1 μm cada uno
15208713 30 m 0,53 mm 5 μm cada uno
15218713 60 m 0,53 mm 5 μm cada uno
15238713 60 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10372160 60 m 0,53 mm 3 μm cada uno
15258713 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
12945531 60 mm 0,25 mm 0,25 mm cada uno
10298760 12 mm 0,22 mm 0,25 mm cada uno
10177250 12 m 0,22 mm 0,1 μm cada uno
12975531 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
12654945 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
28 options
Código de producto. 12796557
Marca: Trajan™ 054808
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adecuadas para el análisis de hidrocarburos, aromáticos, pesticidas, fenol, herbicidas y aminas. Las columnas capilares para GC BP1 Trajan Scientific and Medical™ están fabricadas con un 100 % de dimetilpolisiloxano.
Adecuadas para el análisis de hidrocarburos, aromáticos, pesticidas, fenol, herbicidas y aminas.Las columnas capilares para GC Trajan Scientific and Medical™ BP1 están fabricadas con un 100 % de dimetilpolisiloxano.
  • Método de entrecruzamiento de dimetil y polisiloxano clásico
  • Sangrado bajo
  • No polar
  • Ideal para el análisis de hidrocarburos, aromáticos, pesticidas y aminas
Especificaciones
Temperatura máxima 300/320 °C
Tipo de funcionalidad/interacción Interacción de van der Waals
Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
Fase estacionaria 100% dimetilpolisiloxano
Tipo USP G1, G2, G38
Para utilizar con (aplicación) Análisis de hidrocarburos, Análisis aromático, Análisis de pesticidas, Fenoles, Análisis de herbicidas, Aminas
Intervalo de temperatura De - 60 °C a + 300/320 °C
Grosor de película 3 μm
Longitud (métrico) 30 m
Material de embalaje BP1 Forte™
Polaridad No polar
Recubrimiento Sílice fundido