Learn More
Trajan™ Columnas capilares BP1 para GC
Adecuadas para el análisis de hidrocarburos, aromáticos, pesticidas, fenol, herbicidas y aminas. Las columnas capilares para GC BP1 Trajan Scientific and Medical™ están fabricadas con un 100 % de dimetilpolisiloxano.
Marca:  Trajan™ 054059
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10310371
  • 779.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Descripción
Adecuadas para el análisis de hidrocarburos, aromáticos, pesticidas, fenol, herbicidas y aminas.Las columnas capilares para GC Trajan Scientific and Medical™ BP1 están fabricadas con un 100 % de dimetilpolisiloxano.
  • Método de entrecruzamiento de dimetil y polisiloxano clásico
  • Sangrado bajo
  • No polar
  • Ideal para el análisis de hidrocarburos, aromáticos, pesticidas y aminas
Especificaciones
Especificaciones
340/360 °C
0,32 mm
G1, G2, G38
De - 60 °C a + 340/360 °C
25 m
No polar
Interacción de van der Waals
100% dimetilpolisiloxano
Análisis de hidrocarburos, Análisis aromático, Análisis de pesticidas, Fenoles, Análisis de herbicidas, Aminas
0,25 μm
BP1 Forte™
Sílice fundido
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Trajan™ Columnas capilares BP1 para GC > D.I.: 0,32mm; longitud: 25 m; grosor de la película: 0.25um