Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas para GC
- Columnas capilares para GC
- Trajan™ Columnas capilares BP1 para GC
Trajan™ Columnas capilares BP1 para GC
Código de producto. 10177250| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10177250 | 12 m | 0,22 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10422171 | 25 m | 0,15 mm | 1 μm | cada uno |
| 10107540 | 25 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 16682602 | 12 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 16692602 | 50 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 12965531 | 50 m | 0,53 mm | 5 μm | cada uno |
| 12653016 | 12 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10045400 | 25 m | 0,22 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10229050 | 50 m | 0,22 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 16672602 | 60 m | 0,22 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 15238633 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10310371 | 25 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 15268633 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10441031 | 25 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 15278633 | 30 m | 0,32 mm | 3 μm | cada uno |
| 15298633 | 60 m | 0,32 mm | 5 μm | cada uno |
| 10762372 | 12 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 16602612 | 25 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 15208713 | 30 m | 0,53 mm | 5 μm | cada uno |
| 15218713 | 60 m | 0,53 mm | 5 μm | cada uno |
| 15238713 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10372160 | 60 m | 0,53 mm | 3 μm | cada uno |
| 12796557 | 30 m | 0,53 mm | 3 μm | cada uno |
| 15258713 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 12945531 | 60 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | cada uno |
| 10298760 | 12 mm | 0,22 mm | 0,25 mm | cada uno |
| 12975531 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 12654945 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
Código de producto. 10177250
Marca: Trajan™ 054040
Descripción
Adecuadas para el análisis de hidrocarburos, aromáticos, pesticidas, fenol, herbicidas y aminas.Las columnas capilares para GC Trajan Scientific and Medical™ BP1 están fabricadas con un 100 % de dimetilpolisiloxano.
- Método de entrecruzamiento de dimetil y polisiloxano clásico
- Sangrado bajo
- No polar
- Ideal para el análisis de hidrocarburos, aromáticos, pesticidas y aminas
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 320/340 °C |
| Diámetro interior (métrico) | 0,22 mm |
| Grosor de película | 0,1 μm |
| Longitud (métrico) | 12 m |