Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Columnas capilares BP1 para GC
Código de producto. 15298623
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro (métrico):
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15298623
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 054043
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adecuadas para cualquier análisis rutinario. Las columnas capilares para GC BP1 Trajan Scientific and Medical son las columnas estándar de fase no polar que se utilizan en el sector.
  • Método de entrecruzamiento de dimetil y polisiloxano clásico
  • Sangrado bajo
  • No polar
  • Ideal para el análisis de hidrocarburos, aromáticos, pesticidas y aminas
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,25 mm
Tipo Columna para GC para BP1
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Para utilizar con (aplicación) Análisis de hidrocarburos, Análisis aromático, Análisis de pesticidas, Fenoles, Análisis de herbicidas, Aminas
Intervalo de temperatura De - 60 °C a + 320/340 °C
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 15 m
Material 100% dimetilpolisiloxano
Material de embalaje BP1