Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Columnas capilares BP1 para GC
Código de producto. 15258633
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro (métrico):
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Grosor de película unitSize
15258633 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
15298623 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
15228643 25 m 0,53 mm 5 μm cada uno
15228633 50 m 0,22 mm 1 μm cada uno
15228713 60 m 0,32 mm 1 μm cada uno
12664945 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
15218643 30 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
15288623 15 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15258633 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 054068
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adecuadas para cualquier análisis rutinario. Las columnas capilares para GC BP1 Trajan Scientific and Medical son las columnas estándar de fase no polar que se utilizan en el sector.
  • Método de entrecruzamiento de dimetil y polisiloxano clásico
  • Sangrado bajo
  • No polar
  • Ideal para el análisis de hidrocarburos, aromáticos, pesticidas y aminas
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,32 mm
Tipo Columna para GC para BP1
Para utilizar con (aplicación) Análisis de hidrocarburos, Análisis aromático, Análisis de pesticidas, Fenoles, Análisis de herbicidas, Aminas
Intervalo de temperatura De - 60 °C a + 340/360 °C
Grosor de película 0,5 μm
Longitud (métrico) 30 m
Material 100% dimetilpolisiloxano
Material de embalaje BP1