Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Columnas capilares BP1 para GC
Descripción
- Método de entrecruzamiento de dimetil y polisiloxano clásico
- Sangrado bajo
- No polar
- Ideal para el análisis de hidrocarburos, aromáticos, pesticidas y aminas
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 0,53 mm |
| Tipo | Columna para GC para BP1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de hidrocarburos, Análisis aromático, Análisis de pesticidas, Fenoles, Análisis de herbicidas, Aminas |
| Intervalo de temperatura | De - 60 °C a + 280/300 °C |
| Grosor de película | 5 μm |
| Longitud (métrico) | 25 m |
| Material | 100% dimetilpolisiloxano |
| Material de embalaje | BP1 |