Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Columnas capilares BP1 para GC
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro (métrico):
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Método de entrecruzamiento de dimetil y polisiloxano clásico
- Sangrado bajo
- No polar
- Ideal para el análisis de hidrocarburos, aromáticos, pesticidas y aminas
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 0,53 mm |
| Tipo | Columna para GC para BP1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de hidrocarburos, Análisis aromático, Análisis de pesticidas, Fenoles, Análisis de herbicidas, Aminas |
| Intervalo de temperatura | De - 60 °C a + 340/360 °C |
| Grosor de película | 0,5 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Material | 100% dimetilpolisiloxano |
| Material de embalaje | BP1 |