Learn More
Scotch™ Cinta de sellado de cajas 311+
Código de producto. 17721679
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
66 m x 48 mm
990 m x 48 mm
Tamaño de la unidad:
6 rollos
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
17721679 990 m x 48 mm 6 rollos
17731679 66 m x 48 mm 6 rollos
2 options
Código de producto. 17721679
Marca: Scotch™ 7100220358
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esta cinta de embalaje industrial de alto rendimiento está prevista para el sellado de cajas, empalmes, recouperage y otras aplicaciones de embalaje exigentes. Ofrece un buen rendimiento en entornos de almacenamiento y envío húmedos y fríos, incluso a temperaturas por debajo del punto de congelación.
  • Cinta de embalaje industrial de alto rendimiento diseñada para temperaturas frías y húmedas
  • Se adhiere a cajas de cartón corrugado muy recicladas
  • Buen rendimiento a amplios intervalos de temperatura
  • Aplicación rápida y sencilla a mano, con dispensadores manuales o con selladores de cajas 3M-Matic™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de adhesivo Acrílico sensible a la presión
Color Transparente
Formato Cinta
Material Polipropileno
Tipo de producto Cinta de sellado de cajas
Dimensions (LxW) 990 m x 48 mm
Longitud (imperial) 3248 ft
Longitud (métrico) 990 m
Anchura (imperial) 1,88 in
Anchura (métrico) 48 mm