Descripción
Los recipientes SCAT Politainer ofrecen una solución perfecta para no tener que prescindir de un almacenamiento seguro incluso en espacios limitados.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Capacidad (métrico) | 5 L |
| Color | Blanco (translúcido) |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 190 x 189 x 186 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Sistema de eliminación de residuos |
| Para utilizar con (equipo) | Politainer |
| Material | Corrugado |
| Mouth Style | Ancho |
| Tipo de producto | Cubitainer |
| Esterilidad | No estéril |