Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster laminado de espuma de polietileno para impresora
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | RoHs cumple con la directiva RoHS 2011/65/UE |
| Descripción | Etiquetas para impresora de etiquetas BMP71 |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente, Dorso de espuma |
| Color | Plata |
| Acabado | Satinado |
| Material | Poliéster laminado de espuma de polietileno |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Tipo de producto | Etiqueta de impresora |
| Para utilizar con (aplicación) | Marcado de componentes eléctricos |
| Para utilizar con (equipo) | BMP™71 |
| Mostrar más |