Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA sin revestimiento para IL-6 bovino
Código de producto. 10495335
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
10495335 5 x 96 pruebas 1 set
1 options
Código de producto. 10495335
Marca: Invitrogen™ ESS0029
Kit de ELISA sin revestimiento
El kit de ELISA sin revestimiento para IL-6 bovino contiene pares de anticuerpos emparejados previamente y reactivos para realizar enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA) cuantitativos para detectar y cuantificar los niveles de proteína IL-6 bovina. Principio del método Los ELISA están diseñados para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Un anticuerpo específico del objetivo se recubre en el fondo de los pocillos de una microplaca, que es un proceso nocturno. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma un sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original.
La interleucina 6 (IL-6) es una proteína de 26 kD multifuncional que se descubrió originalmente en el medio de células fibroblastoides estimuladas por ARN. La IL-6 parece estar directamente involucrada en las respuestas que ocurren después de la infección y lesión celular, y puede resultar importante como IL-1 y TNF-a en la regulación de la respuesta de fase aguda. Se ha informado que la IL-6 se produce por fibroblastos, células T activadas, monocitos o macrófagos activados y células endoteliales. La IL-6 actúa sobre una variedad de células, incluidas las células progenitoras mieloides, células T, células B y hepatocitos. Además, la IL-6 parece interactuar con IL-2 en la proliferación de linfocitos T. La IL-6 potencia el efecto proliferativo de IL-3 sobre los progenitores hematopoyéticos multipotenciales. La IL-6 juega un papel importante en la diferenciación de las células B a las células plasmáticas, y es un potente factor de crecimiento para el plasmacitoma y el mieloma. La IL-6 es un complemento de cultivo muy útil para la generación de un elevado número de hibridomas productores de anticuerpos. Producida principalmente en sitios de inflamación aguda y crónica, la IL-6 se secreta en el suero e induce una respuesta inflamatoria transcripcional a través del receptor de interleucina 6, alfa. El funcionamiento de IL-6 está implicado en una amplia variedad de estados de enfermedad asociados a la inflamación, incluidas la diabetes mellitus y la artritis reumatoide juvenil sistémica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P26892
Intervalo del ensayo 78,1-5000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo <78,1 pg/mL
Descripción Kit de reactivos ELISA para IL-6 bovino
Conjugado Biotina
Formato del kit de inmunoensayo ELISA colorimétrico (sustrato TMB) para microplacas de 96 pocillos
Tipo de producto Kit de ELISA
Tipo de muestra Sobrenadante, Suero
Especificidad No hay reacción cruzada significativa con IL-1ß bovino recombinante, IL-2, IL-4, IL-8, IFNg o TNFa
Suficiente para 5 x 96 pocillos de microplacas
Especies diana Bovino
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 280826
Símbolo de gen IL6
Contenido del kit Anticuerpo de recubrimiento, Estándar recombinante liofilizado, Anticuerpo de detección, Estreptavidina-HRP, Solución de sustrato, Solución de parada lista para usar, Ácido sulfúrico 0,16 m, Certificado de análisis: Instrucciones específicas del lote para la dilución de anticuerpos y estándares
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Medición Absorbancia a 450 nm menos absorbancia a 550 nm
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Suero, 100 μl; Sobrenadante, 100 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Bovino
Tiempo de prueba 24 h
Tiempo total del ensayo 2 h 50 min