Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA sin revestimiento para IL-4 bovino
Código de producto. 10177433
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. 10177433
Marca: Invitrogen™ ESS0031
Kit de ELISA sin revestimiento
El kit de ELISA sin revestimiento para IL-4 bovino contiene pares de anticuerpos emparejados previamente y reactivos para realizar enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA) cuantitativos para detectar y cuantificar los niveles de proteína IL-4 bovina. Principio del método Los ELISA están diseñados para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Un anticuerpo específico del objetivo se recubre en el fondo de los pocillos de una microplaca, que es un proceso nocturno. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma un sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original.
La interleucina-4 (IL-4) es una citoquina pleiotrópica, inmunomoduladora producida por los linfocitos T activados, y sirve como ligando para el receptor de la interleucina 4. La IL-4 ha demostrado tener una amplia gama de acciones. El receptor de interleucina 4 también se une a la IL13, lo que puede contribuir a muchas funciones superpuestas de esta citoquina y la IL13. STAT6, un transductor de señal y activador de transcripción, ha demostrado desempeñar un papel importante en la mediación de la señal reguladora inmune de IL-4. El gen IL-4, IL-3, IL-5, IL-13 y CSF2 forman un grupo de genes de citoquinas en el cromosoma 5q. En concreto, la IL-4 se encuentra cerca de la IL13 en el cromosoma. Además, se ha visto que los genes IL-4, IL13 e IL5 están coordinados por varios elementos reguladores de largo alcance sobre un rango de 120 kilobasa en el cromosoma. IL-4 delta 2 es una variante de empalme conocida de IL-4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P30367
Intervalo del ensayo 15,6-1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo <15,6 pg/mL
Descripción Kit de reactivos ELISA para IL-4 bovino
Conjugado Biotina
Formato del kit de inmunoensayo ELISA colorimétrico (sustrato TMB) para microplacas de 96 pocillos
Tipo de producto Kit de ELISA
Tipo de muestra Sobrenadante, Suero
Especificidad Sin reacción cruzada significativa con IL-1ß, IL-2, IL-6, IL-8 bovino recombinante, IFNg o TNFa; sin reacción cruzada significativa con IL-4 recombinante humano, equino, de ratón, porcino, de rata o de macaco Rhesus
Suficiente para 5 x 96 pocillos de microplacas
Especies diana Bovino
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 280824
Símbolo de gen BSF-1,IL-4
Contenido del kit Anticuerpo de recubrimiento, Estándar recombinante liofilizado, Anticuerpo de detección, Estreptavidina-HRP, Solución de sustrato, Solución de parada lista para usar, Ácido sulfúrico 0,16 m, Certificado de análisis: Instrucciones específicas del lote para la dilución de anticuerpos y estándares
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Medición Absorbancia a 450 nm menos absorbancia a 550 nm
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Suero, 100 μl; Sobrenadante, 100 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Bovino
Tiempo de prueba 24 h
Tiempo total del ensayo 3 h 20 min