Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-13 bovina
Descripción
La IL-13 bovina cuantifica la IL-13 bovina en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la IL-13 bovina natural y recombinante.
La IL-13 es una citocina inmunorreguladora producida principalmente por linfocitos Th2 activados que está implicada en la regulación de las respuestas inflamatorias e inmunitarias. La IL-13 reduce la actividad de los macrófagos, inhibiendo así la producción de citocinas y quimiocinas proinflamatorias, y participa en el asma inducida por alérgenos a través de mecanismos independientes de IgE e eosinófilos. La IL-13 también regula varias etapas de la maduración y diferenciación de los linfocitos B, aumenta la expresión de la clase II de MHC y CD23 y favorece la conmutación del isotipo IgE de los linfocitos B. Desde un punto de vista estructural, la IL-13 se parece mucho a la IL-3, la IL-4, la IL-5 y el GM-CSF. El gen que codifica la IL-13, IL3, IL5, IL4 y CSF2 forma un grupo de genes de citocinas en el cromosoma 5q, con el gen de IL-13 muy cerca de IL4.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | ALRH; anticuerpo de ALRH; BHR1; il 13; IL13; IL-13; IL-13; citoquina; ILN; interleucina; Interleucina 13; interleucina13; interleucina-13; precursor de interleucina-13; L13; MGC116786; MGC116788; MGC116789; NC30; anticuerpo NC30; P600; anticuerpo P600; proteína de activación de células T P600 |
| Intervalo del ensayo | De 0,123 a 30 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,12 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q9XSV9 |
| Símbolo de gen | Il13 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |