missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-1 beta/IL-1 F2 bovina
Descripción
La interleucina-1 beta es una citoquina proinflamatoria expresada por monocitos, macrófagos y células dendríticas. La IL-1 beta se sintetiza en respuesta a estímulos inflamatorios como una pro-forma inactiva 31 kDa que se acumula en el citosol. La escisión de pro-IL-1 beta en la proteína 17 kDa activa requiere la activación de los inflamasomas, que son complejos multiproteicos que responden a patógenos, condiciones de estrés y otras señales de peligro. La activación del inflamasoma activa el procesamiento del precursor de la caspasa-1 en su forma activa, lo que a su vez escinde la pro-IL-1 beta. La IL-1 beta carece de un péptido de secuencia de señal para la ruta clásica de ER/Golgi y se secreta junto con la caspasa-1 a través de un mecanismo alternativo e incompletamente entendido. Aunque la IL-1 beta es secretada con mayor frecuencia en su forma activa, la secreción de la proteína no escindida puede ser detectable bajo algunas condiciones biológicas. La IL-1 beta señala a través de dos receptores, IL-1RI e IL-1RII, que ambos se comparten con la IL-1 alfa. La actividad de IL-1 beta puede ser moderada por el antagonista del receptor de IL-1, una proteína producida por muchos tipos de células que bloquea la unión del receptor a través de la inhibición competitiva. La IL-1 beta desempeña un papel importante en la defensa innata del huésped al desencadenar la producción de otras citoquinas proinflamatorias en las células diana e iniciar respuestas de fase aguda ante infecciones y lesiones. Los niveles elevados de la IL-1 beta se han asociado con muchas condiciones inflamatorias crónicas para las que los anticuerpos que neutralizan la IL-1 beta tienen un potencial valor terapéutico.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P09428 |
| Intervalo del ensayo | De 0,85 a 200 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,85 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 281251 |
| Símbolo de gen | IL1B |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?