Learn More
Invitrogen™ Bovine IL-1 beta/IL-1 F2 ELISA Kit
Código de producto. 17124789
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. 17124789
Marca: Invitrogen™ EB8RBX5
ELISA
Bovine IL-1 beta/IL-1 F2 quantitates bovine IL-1 beta/IL-1 F2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant bovine IL-1 beta/IL-1 F2.
La interleucina-1 beta (IL-1 beta) es una citoquina proinflamatoria expresada por monocitos, macrófagos y células dendríticas. La IL-1 beta se sintetiza en respuesta a estímulos inflamatorios como una pro-forma inactiva 31 kDa que se acumula en el citosol. La escisión de pro-IL-1 beta en la proteína 17 kDa activa requiere la activación de los inflamasomas, que son complejos multiproteicos que responden a patógenos, condiciones de estrés y otras señales de peligro. La activación del inflamasoma activa el procesamiento del precursor de la caspasa-1 en su forma activa, lo que a su vez escinde la pro-IL-1 beta. La IL-1 beta carece de un péptido de secuencia de señal para la ruta clásica de ER/Golgi y se secreta junto con la caspasa-1 a través de un mecanismo alternativo e incompletamente entendido. Aunque la IL-1 beta es secretada con mayor frecuencia en su forma activa, la secreción de la proteína no escindida puede ser detectable bajo algunas condiciones biológicas. La IL-1 beta señala a través de dos receptores, IL-1RI e IL-1RII, que ambos se comparten con la IL-1 alfa. La actividad de la IL-1 beta puede ser moderada por el antagonista del receptor de la IL-1 (IL-1RA), una proteína producida por muchos tipos de células que bloquea la unión del receptor a través de la inhibición competitiva. La IL-1 beta desempeña un papel importante en la defensa innata del huésped al desencadenar la producción de otras citoquinas proinflamatorias en las células diana e iniciar respuestas de fase aguda ante infecciones y lesiones. Los niveles elevados de la IL-1 beta se han asociado con muchas condiciones inflamatorias crónicas para las que los anticuerpos que neutralizan la IL-1 beta tienen un potencial valor terapéutico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso catabolina; citoquina; il 1 b; IL 1ß; IL-1; IL1 B; IL-1 beta; precursor de IL-1; IL1B; Il-1 b; IL1B1; IL1beta; IL-1 beta; IL1-BETA; IL1F2; IL1ß; ILN; Interleucina; interleucina 1 beta; interleucina 1, beta; interleucina 1, beta 1; interleucina 1-beta; Interleucina1 beta; interleucina-1 beta; precursor de interleucina-1 beta; precursor de interleucina-1 beta (AA -113 a 153); proteína de interleucina-1 beta; similar a interleucina-1 beta; interleucina-1 b; interleucina-beta; LOC100052414; factor potenciador de la proliferación de linfocitos; preinterleucina 1 beta; prointerleucina-1 beta; prointerleucina-1-beta
Intervalo del ensayo De 0,85 a 200 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 0,85 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P09428
Símbolo de gen IL1B
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo IL-1 beta
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min