Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para fibronectina bovina
Descripción
La fibronectina es un dímero ligado a disulfuro con un intervalo de peso molecular de 230 a 250 kDa. En la matriz extracelular de varios tejidos y vasos conectivos, la fibronectina está presente como una proteína insoluble que se entrecruza ampliamente con enlaces disulfidos intracadena que forman polímeros de alta masa molecular. La fibronectina es más abundante durante el desarrollo embrionario y la remodelación de tejidos. La fibronectina también está presente en altas concentraciones como proteína plasmática soluble. La fibronectina está organizada como una serie lineal de módulos de repetición que forman dominios para la interacción con la fibronectina, otros componentes de la matriz (por ejemplo, colágeno y heparina) y receptores en las células (por ejemplo, integrinas). La fibronectina está presente en forma dimérica soluble en plasma, y en forma dimérica o multimérica en la superficie celular y la matriz extracelular. La fibronectina participa en procesos de adhesión y migración celular, como embriogénesis, cicatrización de heridas, coagulación sanguínea, defensa del huésped y metástasis. La fibronectina está implicada en el desarrollo de carcinoma en el cáncer de pulmón. Además, la expresión de la fibronectina aumenta especialmente en el carcinoma pulmonar de células no pequeñas. La adhesión de las células de carcinoma pulmonar a la fibronectina aumenta la tumorgenicidad y confiere resistencia a la apoptosis inducida por agentes quimioterapéuticos estándar. El gen que codifica la fibronectina tiene tres regiones sujetas a empalme alternativo, con el potencial de producir 20 variantes de transcripción diferentes.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P07589 |
| Intervalo del ensayo | De 1,2 a 300 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 1,2 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 280794 |
| Símbolo de gen | FN1 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |