Learn More
Gibco™ Fetuína bovina (producto a medida)
Código de producto. 10505053
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10505053 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10505053
Marca: Gibco™ 10344026
Fetuína bovina (producto a medida)
Este es un producto personalizado GIBCO. Rellene y envíe el formulario de solicitud de medios personalizados y un representante del servicio de atención al cliente se pondrá en contacto con usted en relación con los precios y la disponibilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Fetuína bovina, 1 g, utilizada para la viabilidad, proliferación y función celulares, aplicaciones de cultivo celular de mamíferos, para uso exclusivo en investigación
Tipo de producto fetuína bovina
Para utilizar con (aplicación) Viabilidad, proliferación y función celulares, cultivo celular de mamíferos
Cantidad 1 g
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación