Learn More
Invitrogen™ Bovine aFGF/FGF-1 ELISA Kit
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Descripción
Bovine aFGF/FGF-1 quantitates bovine aFGF/FGF-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant bovine aFGF/FGF-1.
La FGF1 es miembro de la familia de factores de crecimiento de fibroblastos (FGF). Los miembros de la familia FGF poseen amplias actividades mitogénicas y de supervivencia celular, y están relacionados con una variedad de procesos biológicos, incluyendo el desarrollo embrionario, el crecimiento celular, la morfogénesis, la reparación de tejidos, el crecimiento y la invasión tumoral. Esta proteína funciona como un modificador de la migración y proliferación de las células endoteliales, así como un factor angiogénico. Actúa como un mitógeno para una variedad de células derivadas de mesodermo y neurectodermo in vitro, por lo que se cree que está relacionado con la organogénesis.
Specifications
Specifications
| Número de acceso | Factor de crecimiento de fibroblastos de origen ácido; Factor de crecimiento de origen ácido II; Factor de crecimiento de fibroblastos de origen ácido; aFGF; Factor de crecimiento de células endoteliales beta; Dffrx; ECGF; ECGFA; ECGFB; ECGF-beta; EDGF; EDGF II; Factor de crecimiento de células endoteliales alfa; Factor de crecimiento de células endoteliales beta; Factor de crecimiento de células endoteliales beta y cadenas alfa; Factor de crecimiento de células endoteliales, alfa; factor de crecimiento celular endotelial, beta; factor de crecimiento endotelial; Fam; FGF; FGF1; FgF-1; proteína FGF1; FgF-alfa; factor de crecimiento de fibroblastos; factor de crecimiento de fibroblastos 1; factor de crecimiento de fibroblastos 1 (ácido); Factor de crecimiento de fibroblastos 1 (unión a heparina); factor de crecimiento de fibroblastos, ácido; GLIO703; HBGF1; HBGF-1; factor de crecimiento de unión a heparina; factor de crecimiento de unión a heparina 1; H-FGF-a; M-FGF-a; Prostatropina; producto proteico sin nombre |
| Intervalo del ensayo | De 0,205 a 50 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,2 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P03968 |
| Símbolo de gen | FGF1 |
| CV interensayo | <12% |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction