Learn More
Retsch™ Bottom Sieves SK 300 with Trapezoid Holes
Código de producto. 15690525 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
1,00 mm
0,12 mm
1,50 mm
2,00 mm
200 μm
250 μm
0,35 mm
500 μm
0,75 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
15690525 0,12 mm cada uno
15839254 200 μm cada uno
15606455 250 μm cada uno
15859264 0,35 mm cada uno
15849254 500 μm cada uno
15859254 0,75 mm cada uno
15869254 1,00 mm cada uno
15879254 1,50 mm cada uno
15889254 2,00 mm cada uno
9 options
Código de producto. 15690525
Marca: Retsch™ 024070098
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Retsch™ Bottom Sieves SK 300 with Trapezoid Holes are constructed of stainless steel for durability and suitable for use with Cross Beater Mill SK 300.
  • Acero inoxidable
  • Orificios trapezoidales
  • Para uso con batidor en cruz
Especificaciones
Descripción Orificios trapezoidales
Tamaño de poro 0,12 mm
Tipo Tamiz
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Molino de impacto de cruz SK 300