Learn More
JG Finneran Associates™ Insertos de fondo plano
Descripción
- Insertos de polipropileno y vidrio de fondo plano
- Con un anillo de identificación en la parte superior del inserto para facilitar la identificación de extremo abierto
- Disponible en salinizado o prelimpiado
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 350 μl |
| Estilo de la base | Flat |
| Cantidad | 1000 Paq. |