Learn More
Corning™ Carcasa exterior de dispensadores de partes superiores de frasco (BTD)
Código de producto. 16852090 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2,5 ml
5 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
16852090 2,5 ml cada uno
16862090 5 mL cada uno
16872090 25 mL cada uno
16882090 50 mL cada uno
16892090 100 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16852090 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 6846
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Carcasa exterior para reactivos de dispensación y BTD
  • El sistema especializado de purga de aire y circuito cerrado garantiza la ausencia de pérdida de reactivo durante la dispensación, así como cuando el dispositivo no está en uso
  • Incluye cuatro adaptadores con diámetros diferentes para uso universal con varios tamaños de frasco
  • El tubo de aspiración telescópico se puede ajustar suavemente a diferentes alturas de frasco
  • La herramienta de calibración permite una fácil calibración en el laboratorio con un mecanismo de recalibración integrado para garantizar la mayor reproducibilidad durante el prolongado ciclo de vida del dispensador
  • Todos los dispensadores se prueban y entregan individualmente con un certificado de rendimiento
  • Usos:
    • Para dispensar líquidos orgánicos e inorgánicos
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Volumen (métrico) 2,5 ml
    Para utilizar con (aplicación) Dispensación de líquidos orgánicos e inorgánicos
    Incluye Cuatro adaptadores