Learn More
Corning™ Dispensadores para parte superior de frasco
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,25 a 2,5 ml
De 0,5 a 5 ml
De 1 a 10 ml
De 10 a 100 ml
De 2,5 a 25 ml
De 5 a 50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Ajuste de volumen preciso y reproducible
- Totalmente esterilizable en autoclave para proteger contra la contaminación
- Bloque de válvulas giratorio 360° para la dispensación cómoda con conexiones de frascos rígidos
- Cómodo tubo de descarga de 3 posiciones para dispensar, recuperar muestras y vaciar
- Sistema exclusivo sin goteo para aumentar la seguridad en el trabajo
- Desmontaje fácil para limpieza
- Calibración fácil en el propio laboratorio con mecanismo de recalibración integrado
Specifica
Specifica
| Exactitud | ±0,3 ml |
| Tipo de producto | Dispensador para la parte superior de los frascos |
| Certificaciones/conformidad | ISO 8655 |
| Color | Gris, naranja |
| Densidad | 2,2 g/cm3 |
| Material | Polipropileno, Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Volumen (métrico) | De 5 a 50 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Dispensación rápida y precisa de ácidos, bases y disolventes |
| Para utilizar con (equipo) | Frascos de vidrio y plástico |
| Incluye | Herramienta de calibración, juego de adaptadores roscados (4 tamaños), tubo de succión telescópico, manual de instrucciones, certificado de rendimiento |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto