Learn More
Kartell™ Frasco de cuello estrecho transparente de PFA
Código de producto. 10428462
Change view
Click to view available options
:
Volumen: 250 ml
Código de producto.
10428462 Volumen: 250 ml
1 options
Código de producto. 10428462
Marca: Kartell™ 0168500
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricado en resina fluorada transparente, resistente a altas temperaturas y a productos químicos. El frasco de cuello estrecho de PFA Kartell™ tiene un pico en la tapa especialmente diseñado para garantizar un cierre a prueba de fugas.
  • Frasco de resina fluorada transparente resistente a productos químicos y a altas temperaturas (-200°C a 250°C)
  • Se ha desarrollado un pico de sellado especial en la tapa de los frascos que permite garantizar un cierre a prueba de fugas
Especificaciones
Material del cierre ETFE
Descripción Rosca DIN Tamaño GL40
Capacidad (métrico) 250 ml
Color Translúcido
Material PFA
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 250 °C
Altura (métrico) 159,2 mm
Diámetro (métrico) 61,5 mm